Learn More
5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11322617
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11322617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11769.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63429-99-2
Formula molecolare C8H6ClNOS
Molecular Weight (g/mol) 199.652
Numero MDL MFCD00041073
InChI Key WGLDKQQXEWPFAR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, 2-methoxy-5-chlorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-methoxybenzenisothiocyanate, 4-chloranyl-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, acmc-20am4k, 4-chloro-2-isothiocyanatoanisole, 5-chloro-2-methoxyphenylisothiocyanate, 5-chloro-2-methoxyphenyl-isothiocyanate, benzene, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy
PubChem CID 737165
IUPAC Name 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxybenzene
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate
Punto di fusione 56°C to 59°C
Punti di ebollizione 164°C to 165°C
Quantità 1 g
Numero UN UN2923
Beilstein 2719683
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 199.66
Percent Purity 97%