Learn More
5-Chloro-7-methylisatin, 97%
Codice prodotto. 11362567
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 11362567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11682.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14389-06-1 | C9H6ClNO2 | 195.602 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14389-06-1
Formula molecolare C9H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 195.602
Numero MDL MFCD00047218
InChI Key LDFQLYHDZZPAGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-7-methylisatin, 5-chloro-7-methylindoline-2,3-dione, 5-chloro-7-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-chloro-7-methyl-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, pubchem13601, acmc-1buvx, isatin-based compound, 56, 5-chloro-7-methyl isatin, 1h-indole-2,3-dione,5-chloro-7-methyl, 5-chloranyl-7-methyl-1h-indole-2,3-dione
PubChem CID 366710
IUPAC Name 5-chloro-7-methyl-1H-indole-2,3-dione
SMILES CC1=C2C(=CC(=C1)Cl)C(=O)C(=O)N2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-7-methylisatin
Punto di fusione ∽283°C (decomposition)
Quantità 250 mg
Beilstein 153061
Peso formulazione 195.61
Percent Purity 97%