Learn More
5-chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4391246
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10361810
Marca: Thermo Scientific Maybridge RF01279CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 24603-63-2
Formula molecolare C7H4ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 169.564
InChI Key WIZWHBRFTCYPDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chlorobenzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-3-hydroxybenzisoxazole, 5-chloro-1,2-benzoxazol-3-ol, 5-chloro-1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,2-benzoxazol-3-one, pubchem24257, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-one, 5-chlorobenzo d isoxazol-3 2h-one
PubChem CID 3714169
IUPAC Name 5-chloro-1,2-benzoxazol-3-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)NO2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 169.57
Percent Purity 97%