Learn More
5-Chloroindole-2-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11448567
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11448567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18626.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 10517-21-2 | C9H5ClNO2 | 194.59 g/mol
Potent antagonist at the glycine site of the NMDA receptor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10517-21-2
Formula molecolare C9H5ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 194.59
Numero MDL MFCD00005613
InChI Key FUQOTYRCMBZFOL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 5-chloroindole-2-carboxylic acid, 5-chloroindole-2-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-chloro, spectrum_000183, 5-chloroindoline-2-carboxylicacid, pubchem1670, acmc-1bztj, specplus_000670, spectrum2_000513, spectrum3_000783
PubChem CID 82693
SMILES [O-]C(=O)C1=CC2=CC(Cl)=CC=C2N1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloroindole-2-carboxylic acid
Punto di fusione 287°C (decomposition)
Quantità 1 g
Beilstein 153229
IUPAC Name 5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Peso formulazione 195.6
Percent Purity 98%