Learn More
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10229712
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 852227-86-2
Formula molecolare C6H9ClN2
Molecular Weight (g/mol) 144.60
Numero MDL MFCD07368502
InChI Key SGEZKPNUNBVVLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4961270
SMILES CN1N=C(C)C=C1CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Chloromethyl)-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-chloromethyl-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethyl, 5-chloromethyl-1, pubchem23625, 3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dime..., 5-chloromethyl-1,4-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1,3-dimethyl
IUPAC Name 5-(chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Peso formulazione 144.6
Percent Purity 97%