Learn More
5-Chloromethyl-3-(2-thienylmethyl)-1,2,4-oxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15464156
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 15464156
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58335.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1249554-79-7
Formula molecolare C8H7ClN2OS
Molecular Weight (g/mol) 214.667
Numero MDL MFCD16779381
InChI Key GTOAVBZDTOHAGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloromethyl-3-thiophen-2-ylmethyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-2-thienylmethyl-1,2,4-oxadiazole
PubChem CID 62502000
IUPAC Name 5-(chloromethyl)-3-(thiophen-2-ylmethyl)-1,2,4-oxadiazole
SMILES C1=CSC(=C1)CC2=NOC(=N2)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloromethyl-3-(2-thienylmethyl)-1,2,4-oxadiazole
Quantità 10 g
Peso formulazione 214.66
Percent Purity 97%