Learn More
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 94%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11479460
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11479460
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50306.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid is used as organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 401629-04-7
Formula molecolare C7H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 152.153
Numero MDL MFCD04967194
InChI Key GNWMHLBUCXEXPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyclopropyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-cyclopropylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-cyclopropyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-cyclopropyl, 5-cyclopropylpyrazole-3-carboxylic acid, acmc-1ap8l, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-cyclopropyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-cyclopropyl-9ci
PubChem CID 776464
IUPAC Name 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
SMILES C1CC1C2=CC(=NN2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Punto di fusione ∽175°C (decomposition)
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 94%