Learn More
5-Deoxy-1,2,3-triacetyl-5-deoxy-Beta-D-ribose, TRC
Codice prodotto. 30179529
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30179529 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2819001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Deoxy-1,2,3-triacetyl-5-deoxy-beta-D-ribose
CAS 62211-93-2
Formula molecolare C11H16O7
Quantità 1 g
Sinonimo 1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-beta-D-ribofuranose, 5-Deoxy-beta-D-ribofuranose Triacetate;
InChI Formula InChI=1S/C11H16O7/c1-5-9(16-6(2)12)10(17-7(3)13)11(15-5)18-8(4)14/h5,9-11H,1-4H3/t5-,9-,10-,11+/m1/s1
SMILES C[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC Name [(2R,3R,4R,5S)-4,5-diacetyloxy-2-methyloxolan-3-yl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 260.24
Peso formulazione 260.0896