Learn More
Grant Instruments Repacement Adapter for 16 mm Outer Diameter Tubes
Codice prodotto. 11451078
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
DEN-1 and DEN-1B densitometers
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11451078
Marca: Grant Instruments D16
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with DEN-1 and DEN-1B Densitometer
  • D16 Adaptor
  • For 16mm tubes and the Grant Instruments DEN-1 and DEN-1B Densitometers
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) DEN-1 and DEN-1B densitometers
Diametro (sistema metrico) 16 mm