Learn More
5-Ethylidene-2-norbornene, endo + exo, 98%, stab. with 100ppm 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11480640
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
Codice prodotto. 11480640
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043972.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
5-Ethylidene-2-norbornene is used as a self healing agent for polymeric composites. It is also used to reinforce multiwalled carbon nanotubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16219-75-3
Formula molecolare C9H12
Molecular Weight (g/mol) 120.195
Numero MDL MFCD00167576
InChI Key OJOWICOBYCXEKR-WHZSQGQPSA-N
Sinonimo 5-ethylidene-2-norbornene, unii-85015b2v0r component, unii-q4d40uvr0r component
PubChem CID 12456033
IUPAC Name (1R,4R,5E)-5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene
SMILES CC=C1CC2CC1C=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Ethylidene-2-norbornene
Nota nome endo + exo, Stabilized with 100ppm 4-tert-butylcatechol
Densità 0.89 g/mL
Punti di ebollizione 146°C
Punto d'infiammabilità 38°C (101°F)
Quantità 500 mL
Numero UN UN3295
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.01% at 20C).
Peso formulazione 120.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Ethylidene-2-norbornene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethylidene norbornene