missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals 5'-Ethynyl-2'-deoxyuridine

Codice prodotto. p-7214715 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17291222

Marca: Thermo Scientific Chemicals 466380010

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

252.23 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Peso molecolare 252.23
Product Type 5 '-Ethynyl-2 '-deoxyuridine
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso, methanol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5'-Ethynyl-2'-deoxyuridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 5'-Ethynyl-2'-deoxyuridine

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato