Learn More
Alfa Aesar™ 5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde, 98%
Marca: Alfa Aesar™ L19327.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 395-81-3 Peso : 0.00500kg
Quantità | 5g |
---|
Identificatori chimici
395-81-3 | |
169.111 | |
KKAFVHUJZPVWND-UHFFFAOYSA-N | |
587090 | |
C1=CC(=C(C=C1F)C=O)[N+](=O)[O-] |
C7H4FNO3 | |
MFCD00153175 | |
2-nitro-5-fluorobenzaldehyde, 5-fluoro-2-nitrobenzadehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-formylnitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-benzaldehyde, 5-fluioro-2-nitrobenzaldehyde, pubchem3078, acmc-209j6a, 3-fluoro-6-nitrobenzaldehyde, ksc581k6t | |
5-fluoro-2-nitrobenzaldehyde |
Specifica
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde | |
153°C (23mmHg) | |
5g | |
C7H4FNO3 | |
1869010 | |
KKAFVHUJZPVWND-UHFFFAOYSA-N | |
5-fluoro-2-nitrobenzaldehyde | |
587090 | |
98% |
Air Sensitive | |
93°C to 96°C | |
395-81-3 | |
MFCD00153175 | |
2-nitro-5-fluorobenzaldehyde, 5-fluoro-2-nitrobenzadehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-formylnitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-benzaldehyde, 5-fluioro-2-nitrobenzaldehyde, pubchem3078, acmc-209j6a, 3-fluoro-6-nitrobenzaldehyde, ksc581k6t | |
C1=CC(=C(C=C1F)C=O)[N+](=O)[O-] | |
169.111 | |
169.11 |