Learn More
5-Fluoro-m-xylene, 97%
Codice prodotto. 11467267
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11467267
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15020.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 461-97-2 | C8H9F | 124.158 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 461-97-2
Formula molecolare C8H9F
Molecular Weight (g/mol) 124.158
Numero MDL MFCD00052366
InChI Key RCWIWNUVHNAUQC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethylfluorobenzene, 5-fluoro-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-fluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3,5-dimethyl, pubchem4410, 5-fluoro-1,3-xylene, acmc-1ahss, 3,5-dimethyl-fluorobenzene, 3,5-dimethylphenyl fluoride, ksc497s5r
PubChem CID 521192
IUPAC Name 1-fluoro-3,5-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)F)C
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-m-xylene
Densità 0.983
Punti di ebollizione 144°C to 145°C
Quantità 5 g
Indice di rifrazione 1.476
Numero UN UN1993
Beilstein 1926374
Peso formulazione 124.16
Percent Purity 97%