Learn More
5-Fluoroisatin, 98%
Codice prodotto. 11425766
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11425766
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20831.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 443-69-6 | C8H4FNO2 | 165.123 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 443-69-6
Formula molecolare C8H4FNO2
Molecular Weight (g/mol) 165.123
Numero MDL MFCD00022795
InChI Key GKODDAXOSGGARJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoroisatin, 5-fluoroindoline-2,3-dione, 5-fluoro isatin, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-fluoroisatine, 5-fluoro-2,3-indoledione, 5-fluoroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-fluoro, 5-fluoro-2,3-indolinedione, 5-fluoro-2,3-indolindione
PubChem CID 236566
IUPAC Name 5-fluoro-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C(=O)N2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoroisatin
Punto di fusione 224°C to 227°C
Quantità 1 g
Beilstein 131241
Peso formulazione 165.12
Percent Purity 98%