Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Fluorouracil, 99%
Codice prodotto. p-4510290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10348170
Marca: Thermo Scientific Chemicals 228440010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
5-Fluorouracil, CAS # 51-21-8, is an analogue base composed of uracil with a position 5 hydrogen fluorine substitution. | CAS: 51-21-8 | C4H3FN2O2 | 130.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• 5-Fluorouracil is an antimetabolite and antineoplastic that prevents DNA synthesis by blocking conversion of deoxyuridylic acid
• 5-Fluorouracil can replace uracil in RNA and prevent protein synthesis and cell growth
Applications
• 5-Fluorouracil can be used for laboratory research on tumor growth and immunosuppression
• 5-Fluorouracil may also be appropriate for laboratory studies of neurotoxicity, cell lysis, and DNA damage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-21-8
Formula molecolare C4H3FN2O2
Molecular Weight (g/mol) 130.08
Numero MDL MFCD00006018
InChI Key GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton
PubChem CID 3385
ChEBI CHEBI:46345
IUPAC Name 5-fluoro-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluorouracil
Punto di fusione 278.0°C to 282.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 190.0°C to 200.0°C (0.1 mmHg)
Perdita all'essiccatura 0.5% (80°C, 4 hrs) (in vacuum) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 24,IV,1229
Indice di Merck 15,4213
Informazioni di solubilità Solubility in water: 12.2g/L (20°C). Other solubilities: 2.9g/L (20°C) in ethanol,readily soluble in aqueous alkali solutions,soluble in dmso
Peso formulazione 130.08
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Fluorouracil
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.