Learn More
5-Hexen-1-ol, 99%
Codice prodotto. 10647162 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
Codice prodotto. 10647162
Marca: Thermo Scientific Acros 213040050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 821-41-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 821-41-0
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
InChI Key UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-hexen-1-ol, 1-hexen-6-ol, 5-hexenol, unii-57pd1rf6g7, 5-hexene-1-ol, 5-hexanol, hex-1-en-6-ol, acmc-209pn9, ho ch2 4ch=ch2
PubChem CID 69963
IUPAC Name hex-5-en-1-ol
SMILES C=CCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hexen-1-ol
Colore Colorless
Densità 0.8725g/mL
Punti di ebollizione 152.0°C to 155.0°C
Punto d'infiammabilità 47°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CH(CH2)4OH
Indice di rifrazione 1.4340 to 1.4360
Quantità 5 mL
Beilstein 01,IV,2137
Gravità specifica 0.8725
Informazioni di solubilità Solubility in water: 18.6g/L (20°C).
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Hexen-1-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.