Learn More
5-Hexenenitrile, 95%
Codice prodotto. 10348903 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1mL
25mL
5mL
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10348903 1 mL Bottiglia in vetro 1mL
10637041 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
11995611 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
3 options
Codice prodotto. 10348903
Marca: Thermo Scientific Acros 259810010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 5048-19-1 | C6H9N | 95.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5048-19-1
Formula molecolare C6H9N
Molecular Weight (g/mol) 95.15
Numero MDL MFCD00067056
InChI Key UNAQSRLBVVDYGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-hexenenitrile, 5-cyano-1-pentene, 4-pentenyl cyanide, hex-1-ene-6-nitrile, acmc-209kmu
PubChem CID 123222
IUPAC Name hex-5-enenitrile
SMILES C=CCCCC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hexenenitrile
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Densità 0.8200g/mL
Punti di ebollizione 162.0°C to 163.0°C
Punto d'infiammabilità 40°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2=CHCH2CH2CH2CN
Indice di rifrazione 1.4250 to 1.4270
Quantità 1 mL
Gravità specifica 0.82
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water.
Peso formulazione 95.15
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Hexenenitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.