Learn More
5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10316674
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10316674
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07995DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 50765-11-2
Formula molecolare C7H5IO2
Molecular Weight (g/mol) 248.019
Numero MDL MFCD09025923
InChI Key JRJRYFRHGBHRHI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-hydroxy-2-iodo-benzaldehyde, 2-jod-5-oxy-benzaldehyd, benzaldehyde,5-hydroxy-2-iodo
PubChem CID 279261
IUPAC Name 5-hydroxy-2-iodobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C=O)I
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 248.01
Percent Purity 95%