Learn More
5-Hydroxyindole-3-acetic Acid, 99%
Codice prodotto. 10235160 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10235160
Marca: Thermo Scientific Acros 121282500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 54-16-0 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54-16-0
Formula molecolare C10H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 191.19
Numero MDL MFCD00005639
InChI Key DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-hydroxyindole-3-acetic acid, 5-hiaa, 2-5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxyheteroauxin, 5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-oxyindoleacetic acid, hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxy-iaa, 5-hydroxyindol-3-ylacetic acid
PubChem CID 1826
ChEBI CHEBI:27823
IUPAC Name 2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 162°C to 165°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 191.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder