Learn More
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15477777
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 15477777
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H37465.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34091-51-5
Formula molecolare C4H5IN2
Molecular Weight (g/mol) 208.00
Numero MDL MFCD11109327
InChI Key RJYWUQWCLZYCTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13334065
IUPAC Name 5-iodo-1-methylpyrazole
SMILES CN1N=CC=C1I
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Punto di fusione 78°C to 81°C
Quantità 1 g
Sensibilità Light and moisture sensitive
Sinonimo 5-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-iodopyrazole, 1h-pyrazole,5-iodo-1-methyl, 1h-pyrazole, 5-iodo-1-methyl, 1-methyl-5-iodo-1h-pyrazole
Peso formulazione 208
Percent Purity 97%