Learn More
5-Iodo-2'-deoxyuridine, ∼99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11463040 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11463040
Marca: MP Biomedicals 0210035701
5-Iodo-2'-deoxyuridine (5-IUdR; IdUrd) is a pyrimidine analog (halogenated thymidine) that has antiviral activity agains vaccinia virus (orthopoxviruses); IdUrd is used as a radiosensitizer in human cancer studies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54-42-2
Formula molecolare C9H11IN2O5
Molecular Weight (g/mol) 354.10
Numero MDL MFCD00134656
InChI Key XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Sinonimo idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
IUPAC Name 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Iodo-2'-Deoxyuridine
Nota nome For HPLC analysis
Colore White
Intervallo percentuale saggio ∼99%
Quantità 1 g
Peso formulazione 354.1
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Iodo-2'-deoxyuridine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1A
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: 5-Iodo-2'-deoxyuridine