Learn More
5-Iodo-2-phenoxypyridine, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2702768
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10304282
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC19611DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 352018-92-9
Formula molecolare C11H8INO
Molecular Weight (g/mol) 297.095
Numero MDL MFCD02681952
InChI Key JCEXQQNAXWYXRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-iodo-2-phenoxy-pyridine, pyridine,5-iodo-2-phenoxy
PubChem CID 2776503
IUPAC Name 5-iodo-2-phenoxypyridine
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)I
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Iodo-2-phenoxypyridine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 297.09
Percent Purity 95%