Learn More
5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10136733
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10136733
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC41406DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 884507-16-8
Formula molecolare C10H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 172.19
Numero MDL MFCD09702358
InChI Key RDQRMCJCROUHOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229489
SMILES CN1C=CC2=CC(=CC=C12)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 5-isocyanato-1-methyl-1h-indole, 1h-indole, 5-isocyanato-1-methyl, 1-methylindol-5-isocyanate, 1h-indole,5-isocyanato-1-methyl, 1-methyl-1h-indole-5-yl isocyanate
IUPAC Name 5-isocyanato-1-methyl-1H-indole
Peso formulazione 172.19
Percent Purity 97%