missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5 Lipoxygenase Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 3B1B7, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Specifica

Antigene 5 Lipoxygenase
Clone 3B1B7
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16898095
Vedere i documenti
Proteintech
66326-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16888095
Vedere i documenti
Proteintech
66326-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

The enzyme 5-lipoxygenase (5-LO) plays a key role in regulating the production of leukotrienes (LT) (Funk, 2001). Overproduction of LT contributes to several diseases, most notably chronic inflammatory diseases, including asthma (Drazen et al., 1994), fibrosis (Wilborn et al., 1996) and atherosclerosis (Dwyer et al., 2004). Recent work has demonstrated that the activity of 5-LO is regulated by PKA phosphorylation of serine-523 in 5-LO (Luo et al., 2004). Under normal conditions, this phosphorylation may be important in limiting inflammation. Abnormal signaling through cAMP and PKA, then, could contribute to a variety of diseases, including those characterized by chronic inflammation. The phospho-specific antibody to Ser523 on 5-LO is thus likely to provide a valuable toll for studies of the role of 5-LO regulation in diseases such as asthma, fibrosis and atherosclerosis.
Specifica

Specifica

5 Lipoxygenase
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
5 lipoxygenase, 5 LO, 5 LOX, 5LPG, ALOX5, arachidonate 5 lipoxygenase, LOG5
ALOX5
IgG2a
Protein A
Antibody
3B1B7
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Pig, Human
P09917
100156205, 240
5 Lipoxygenase Fusion Protein Ag18168
Primary
-20°C
ALOX5
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato