Learn More
(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)acetic acid, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11414947
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11414947
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21882.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53723-88-9
Formula molecolare C4H4N2O2S3
Molecular Weight (g/mol) 208.268
Numero MDL MFCD00129970
InChI Key UJBXVTJYSIDCIE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio acetic acid, 2-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-yl thio acetic acid, 5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl sulfanyl acetic acid, 4,5-dihydro-5-thioxo-1,3,4-thiadiazol-2-yl thio acetic acid, acetic acid, 4,5-dihydro-5-thioxo-1,3,4-thiadiazol-2-yl thio, 5-mercapto-1,3,4-thiadiazole-2-ylthio acetic acid, 5-mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-yl thio acetic acid, 5-mercapto-1,3,4-thiadiazole-2-ylthio aceticacid, 2-5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl sulfanyl acetic acid, 2-5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio acetic acid
PubChem CID 1714399
IUPAC Name 2-[(2-sulfanylidene-3H-1,3,4-thiadiazol-5-yl)sulfanyl]acetic acid
SMILES C(C(=O)O)SC1=NNC(=S)S1
Specifica
Materiale o nome chimico (5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)acetic acid
Punto di fusione 165°C to 169°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 208.28
Percent Purity 96%