Learn More
5-Methoxyisatin, 97%
Codice prodotto. 13545030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 13545030
Marca: Thermo Scientific Acros 448830050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 39755-95-8 | C9H7NO3 | 177.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39755-95-8
Formula molecolare C9H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 177.16
Numero MDL MFCD00169023
InChI Key DMHGXMPXHPOXBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methoxyisatin, 5-methoxyindoline-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy, 5-methoxy-indole-2,3-dione, 5-methoxy isatin, 5-methoxyindole-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-methoxy, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy-9ci
PubChem CID 38333
IUPAC Name 5-methoxy-1H-indole-2,3-dione
SMILES COC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxyisatin
Punto di fusione 201°C to 203°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 177.16
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methoxyisatin