Learn More
5-Methoxymethyl-2-furoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11479470
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11479470
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50314.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1917-60-8
Formula molecolare C7H8O4
Molecular Weight (g/mol) 156.137
Numero MDL MFCD04367609
InChI Key HUUCEXDTXVRYMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methoxymethyl furan-2-carboxylic acid, 5-methoxymethyl-furan-2-carboxylic acid, 5-methoxymethyl-2-furoic acid, acmc-1bvdc, sumiki's acid methyl ether, 2-furancarboxylic acid,5-methoxymethyl
PubChem CID 1125227
IUPAC Name 5-(methoxymethyl)furan-2-carboxylic acid
SMILES COCC1=CC=C(O1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methoxymethyl-2-furoic acid
Quantità 250 mg
Peso formulazione 156.14
Percent Purity 99%