Learn More
5-Methyl-2'-deoxycytidine, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11486861 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 11486861
Marca: MP Biomedicals 0219888310
5-Methyl-2'-deoxycytidine, White Powder
  • 5-Methyl-2'-deoxycytidine in single-stranded DNA can act in cis to signal de novo DNA methylation.
  • It has been used in epigenetics research to investigate the dynamics of DNA methylation pattern in the control of gene expression.
  • A cytidine analog and an isostere of thymidine.
  • 5-Methyl-2'-deoxycytidine is a pyrimidine nucleoside that when incorporated into single-stranded DNA can act in cis to signal de novo DNA methylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 838-07-3
Numero MDL MFCD00006549
InChI Key LUCHPKXVUGJYGU-XLPZGREQSA-N
PubChem CID 440055
ChEBI CHEBI:47876
IUPAC Name 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2-one
SMILES CC1=CN(C(=O)N=C1N)C2CC(C(O2)CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2'-deoxycytidine
Punto di fusione 217°C to 219°C (Literature)
Colore White
Note sul grado di purezza 99.6 area% (HPLC)
Intervallo percentuale saggio >99.5%
Formula molecolare C10H15N5O3
Indice di rifrazione 1.694 (lit.)
Quantità 10 mg
Sinonimo 5-methyl-2'-deoxycytidine, 5-methyldeoxycytidine, 2'-deoxy-5-methylcytidine, unii-b200gv71qm, cytidine, 2'-deoxy-5-methyl, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidin-2 1h-one, 5-mdc, 1-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl-5-methylcytosine, 5-methyl-2-deoxycytidine, 4-25-00-03727 beilstein handbook reference
Informazioni di solubilità Soluble in 1 N NaOH.
Optical Rotation [α]25/D +63°, c = 1 in 1 M NaOH (lit.)
Molecular Weight (g/mol) 241.2
Peso formulazione 241.2
Pressione del vapore 8.85E-12mmHg at 25°C (lit.)
Forma fisica Powder