Learn More
5-Methyl-2-hexanone, 99%, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120097 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
20L
Codice prodotto. 15635790
Marca: Honeywell Research Chemicals 5377051L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
0.99
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-12-3
Formula molecolare C7H14O
Molecular Weight (g/mol) 114.188
Numero MDL MFCD00008950
InChI Key FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-2-hexanone, 2-hexanone, 5-methyl, isoamyl methyl ketone, methyl isoamyl ketone, miak, isopentyl methyl ketone, 2-methyl-5-hexanone, ketone, methyl isoamyl, methyl isopentyl ketone, unii-6o4a4a5f28
PubChem CID 8034
IUPAC Name 5-methylhexan-2-one
SMILES CC(C)CCC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2-hexanone
Densità 0.814g/mL at 25°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH2CH2COCH3
Quantità 1 L
Numero UN UN2302
Beilstein 506163
Peso formulazione 114.19g/mol
Percent Purity 99%