Learn More
5-Methylisatin, 97%
Codice prodotto. 11367935
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11367935
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08009.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 608-05-9 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 608-05-9
Formula molecolare C9H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 161.16
Numero MDL MFCD00005721
InChI Key VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylisatin, 5-methylindoline-2,3-dione, 5-methylindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methyl, indole-2,3-dione, 5-methyl, 5-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-methyl-2,3-indolinedione, 5-methyl-indole-2,3-dione, 5-methylindole-2,3 1h-dione, 5-methyl-1h-benzo d azolidine-2,3-dione
PubChem CID 11840
IUPAC Name 5-methyl-1H-indole-2,3-dione
SMILES CC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylisatin
Punto di fusione ∽180°C (decomposition)
Quantità 1 g
Beilstein 123738
Peso formulazione 161.16
Percent Purity 97%