Learn More
5-Methylpyrazin-2-ylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10547284
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10547284
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO08458DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 5521-58-4
Formula molecolare C5H7N3
Molecular Weight (g/mol) 109.132
Numero MDL MFCD08437664
InChI Key ZNQOALAKPLGUPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-methylpyrazine, 5-methyl-pyrazin-2-ylamine, 5-methyl-2-pyrazinamine, pyrazinamine, 5-methyl, 2-amino-5 methylpyrazine, 5-methyl-2-aminopyrazine, 2-amino-5-methyl pyrazine, 5-methylpyrazine-2-ylamine, 2-pyrazinamine, 5-methyl, pubchem15710
PubChem CID 313215
IUPAC Name 5-methylpyrazin-2-amine
SMILES CC1=CN=C(C=N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylpyrazin-2-ylamine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 97%