Learn More
5-Methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11322147
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11322147
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08002.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6264-40-0
Formula molecolare C3H4N2S3
Molecular Weight (g/mol) 164.259
Numero MDL MFCD00051648
InChI Key CFWGYKRJMYXYND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-methylthio-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methylthio, 5-methylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-methylthio-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methylsulfanyl-3h-1,3,4-thiadiazole-2-thione, maybridge1_000055, acmc-1b665, 2-methylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol
PubChem CID 1241233
IUPAC Name 5-methylsulfanyl-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
SMILES CSC1=NNC(=S)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
Punto di fusione 134°C to 139°C
Quantità 1 g
Beilstein 4009
Peso formulazione 164.27
Percent Purity 97%