Learn More
Hamilton™ 5 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
Custom
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
Blunt
Cone
Custom
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Luer Lock
Luer Tip
Luer Tip, Cemented
Removable
Sample Lock
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
- Dispenses volumes up to 5 mL.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Calibro dell'ago | No Needle Included |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.406 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.530 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 10.3 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13.5 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | No Needle Included |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 239°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 115°C |
| Min. Temperature (English) | 50°F |
| Vedi altri risultati |