Learn More
Hamilton™ 5 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Codice prodotto. p-200000253
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
Custom
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
Blunt
Cone
Custom
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Luer Lock
Luer Tip
Luer Tip, Cemented
Removable
Sample Lock
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17864192
Marca: Hamilton™ CAL81517
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 5 mL.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Calibro dell'ago No Needle Included
Diametro (sistema imperiale) interno 0.406 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.530 in.
Diametro (sistema metrico) interno 10.3 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 13.5 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago No Needle Included
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1005 LT SYR
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 5 mL
Lunghezza (sistema metrico) ago No Needle Included
Stile del punto dell'ago No Needle Included
Tipo di collegamento Luer Tip