Learn More
5-Morpholin-4-ylthiophene-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10547484
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Codice prodotto. 10547484
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC53404DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 24372-49-4
Formula molecolare C9H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 197.25
Numero MDL MFCD02710611
InChI Key MWCGENRKAMIZLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-morpholino-2-thiophenecarbaldehyde, 5-morpholinothiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-morpholinyl, acmc-209gbl, morpholinothiophenecarbaldehyde, 5-morpholinothiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-5-morpholin-4-yl thiophene, 5-morpholin-4-yl thiophene-2-carboxaldehyd
PubChem CID 2326306
IUPAC Name 5-morpholin-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C(S1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Morpholin-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 197.26
Percent Purity 97%