Learn More
5-(morpholinomethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10623085
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10623085
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC70851DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 944450-97-9
Formula molecolare C9H13ClN2O4
Molecular Weight (g/mol) 248.663
Numero MDL MFCD08277061
InChI Key OOOBOQOTQIVUQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholinomethyl isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carboxylic acid, chloride, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 17389572
IUPAC Name 5-(morpholin-4-ylmethyl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid;hydrochloride
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=NO2)C(=O)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Morpholinomethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 248.66
Percent Purity 97%