Learn More
5-Nitro-1H-indazole, 98+%
Codice prodotto. 11475553
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11475553
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13478.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5401-94-5 | C7H5N3O2 | 163.136 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5401-94-5
Formula molecolare C7H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 163.136
Numero MDL MFCD00005693
InChI Key WSGURAYTCUVDQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitroindazole, 1h-indazole, 5-nitro, unii-235y7p37zd, ccris 4134, 2h-indazole, 5-nitro, 5ni, 5-nitroindazol, 5-nitro indazole, 5-nitro-indazole, 5-nitro-1h-indazol
PubChem CID 21501
IUPAC Name 5-nitro-1H-indazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=NN2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitro-1H-indazole
Punto di fusione 208°C to 211°C
Odore Odorless
Quantità 100 g
Beilstein 7936
Peso formulazione 163.14
Percent Purity ≥98%