Learn More
5-Nitro-2-furaldehyde, 97%
Codice prodotto. 10518663
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Amber glass bottle
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 10518663
Marca: Thermo Scientific Maybridge AC17386DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 698-63-5 | C5H3NO4 | 141.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 698-63-5
Numero MDL MFCD00003230
InChI Key SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
PubChem CID 12774
ChEBI CHEBI:34459
IUPAC Name 5-nitrofuran-2-carbaldehyde
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitro-2-furaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 33°C to 37°C
Colore Yellow to Brown
Densità 1.3400g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C5H3NO4
Quantità 1 g
Molecular Weight (g/mol) 141.082
Peso formulazione 141.08
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid