Learn More
5-Nitro-7-azaindole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15425947
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15425947
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33141.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101083-92-5
Formula molecolare C7H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 163.14
Numero MDL MFCD06659682
InChI Key INMIPMLIYKQQID-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitro-7-azaindole, 5-nitro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-nitro, pubchem17751, acmc-1bu2p, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,5-nitro
PubChem CID 11521140
IUPAC Name 5-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=C2NC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitro-7-azaindole
Punto di fusione 280°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 163.14
Percent Purity 97%