Learn More
5-Nitrosalicylic acid, 99%
Codice prodotto. 10309070 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
250 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
250g
25g
5g
Codice prodotto. 10309070
Marca: Thermo Scientific 300480250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 96-97-9 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-97-9
Formula molecolare C7H5NO5
Molecular Weight (g/mol) 183.12
Numero MDL MFCD00007338
InChI Key PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid, anilotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro, 5-nitro-2-hydroxybenzoic acid, unii-82l9g7fyz3, 2-hydroxy-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-salicylic acid, salicylic acid, 5-nitro, 5-nitro salicylic acid
PubChem CID 7318
ChEBI CHEBI:61281
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitrosalicylic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 228°C to 231°C
Colore Beige-Yellow to Brown-Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare O2NC6H3(OH)COOH
Quantità 25 g
Beilstein 10, 116
Indice di Merck 15, 6718
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/1475mL in water. Other solubilities: more soluble in hot water,very soluble in ethanol,ether,acetone
Peso formulazione 183.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Nitrosalicylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 5-Nitrosalicylic acid