Learn More
5-Nitrouracil, 99+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10502441 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
5g
Codice prodotto. 10502441
Marca: Thermo Scientific Acros 226581000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 611-08-5
Formula molecolare C4H3N3O4
Molecular Weight (g/mol) 157.09
Numero MDL MFCD00006021
InChI Key TUARVSWVPPVUGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitrouracil, 2,4-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-2,4-diol, uracil, 5-nitro, 5-nitropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-nitro, 5-nitro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 4-hydroxy-5-nitropyrimidin-2 1h-one, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione-5-nitro, 5-nitrouracil 2,4-dihydroxy-5-nitropyrimidine
PubChem CID 69135
ChEBI CHEBI:60763
SMILES [O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitrouracil
Nota nome p.a.
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 24, 320
IUPAC Name 5-nitro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Peso formulazione 157.08
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Nitrouracil
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.