Learn More
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine, 98+%
Codice prodotto. 11430111
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
0.5 g
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
0.10g
0.50g
10g
2g
Codice prodotto. 11430111
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044815.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 40615-39-2 | C31H32N2O7 | 544.60 g/mol
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine is used in the solid-phase synthesis of polynucleotides and polythymidylic acids by the block coupling phosphotriester method. Further, it is used in the stereoselective synthesis of 3'-deoxy-3'-threo-hydroxymethyl nucleoside. In addition to this, it is used as a research tool for antiviral and anticancer studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40615-39-2
Formula molecolare C31H32N2O7
Molecular Weight (g/mol) 544.60
Numero MDL MFCD00010113
InChI Key UBTJZUKVKGZHAD-QZGLRKMJNA-N
Sinonimo 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl thymidine, dmt-t, thymidine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl, 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl thymidine dmt-t, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl-phenylmethoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 5'-o-dimethoxytrityl-deoxythymidine, dmtr-dthd, dimethoxytrityl-t, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl-phenyl-methoxy methyl-4-hydroxy-tetrahydrofuran-2-yl-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 162419
IUPAC Name 1-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(C)C(=O)NC1=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5'-O- (4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
Quantità 10 g
Peso formulazione 544.6
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Powder