Learn More
5-Phenyl-1H-tetrazole, 99%
Codice prodotto. 11401687
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11401687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25664.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 18039-42-4 | C7H6N4 | 146.153 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18039-42-4
Formula molecolare C7H6N4
Molecular Weight (g/mol) 146.153
Numero MDL MFCD00022388
InChI Key MARUHZGHZWCEQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-phenyl-1h-tetrazole, 5-phenyltetrazole, 1h-tetrazole, 5-phenyl, 2h-tetrazole, 5-phenyl, phenyltetrazole, 5-phenyl tetrazole, expandex 5pt, expandex ox 5pt, kempore 50xpt, 5-phenyltetrazole van
PubChem CID 87425
IUPAC Name 5-phenyl-2H-tetrazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NNN=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Phenyl-1H-tetrazole
Punto di fusione ∼215°C (decomposition)
Odore Odorless
Quantità 100 g
Peso formulazione 146.15
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Phenyl-1H-tetrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH044-Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 5-Phenyl-1H-tetrazole