Learn More
(5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10317254
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Codice prodotto. 10317254
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC30509EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 1619-37-0
Formula molecolare C10H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 175.187
Numero MDL MFCD01444104
InChI Key BPAFLGGUEBMWRN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1481082
IUPAC Name (5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl)methanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NO2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Sinonimo 5-phenylisoxazol-3-yl methanol, 5-phenyl-3-isoxazolyl methanol, 5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-phenyl, 3-hydroxymethyl-5-phenylisoxazole, 5-phenylisoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-phenylisoxazole-3-methanol, 3-isoxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-3-hydroxymethylisoxazole, 5-phenyl-isoxazol-3-yl methanol
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 97%