Learn More
5-Phenylnicotinic acid, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10503032 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10503032
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC24201CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 10177-12-5
Formula molecolare C12H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 199.21
Numero MDL MFCD03086176
InChI Key VKFXHYRIHRTEIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-phenylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-phenyl-5-pyridinecarboxylic acid, 5-phenylnicotinicacid, akos bar-0484, acmc-1bstf, 3-carboxy-5-phenylpyridine, 5-phenylnicotinic acid, 95+%, 3-pyridinecarboxylicacid,5-phenyl
PubChem CID 346160
IUPAC Name 5-phenylpyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Phenylnicotinic acid
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 199.21
Percent Purity 95%