Learn More
5-Pyridin-2-ylthiophene-2-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10069823
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10069823
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC02204DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 132706-12-8
Formula molecolare C10H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 189.232
InChI Key VAGVVFZWHTULBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarboxaldehyde, pubchem16361, acmc-1c1gm, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde #, thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-pyridyl
PubChem CID 605127
IUPAC Name 5-pyridin-2-ylthiophene-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC=C(S2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Pyridin-2-ylthiophene-2-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 189.24
Percent Purity 97%