Learn More
5-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10336424
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10336424
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC52916DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 160017-09-4
Formula molecolare C10H11N3
Molecular Weight (g/mol) 173.22
Numero MDL MFCD09702372
InChI Key WBEGYGZFOINKIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carbonitrile, 5-pyrrolidinylpyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,5-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 10261572
SMILES N#CC1=NC=C(C=C1)N1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbonitrile
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 5-(pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
Peso formulazione 173.22
Percent Purity 97%