Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Sulfosalicylic acid dihydrate, 99+%
Codice prodotto. p-193941 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 10399290
Marca: Thermo Scientific Chemicals 268792500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Nota nome p.a.
CAS 5965-83-3, 97-05-2
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 106.0°C to 110.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C9H14O6S
Numero MDL MFCD00007508,MFCD00149540
Quantità 250 g
Beilstein 11, 411
Fieser 01,1118
Indice di Merck 15, 9094
Sinonimo 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
Informazioni di solubilità Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
InChI Key NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
IUPAC Name 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid; bis(methane)
Molecular Weight (g/mol) 250.27
PubChem CID 2723734
Peso formulazione 254.22
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.