Learn More
5-Thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10472653
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
250 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10472653
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC43501DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 182415-24-3
Formula molecolare C8H6N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 194.208
Numero MDL MFCD05170066
InChI Key DUDBNCNNJMOLCC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl, 5-2-thienyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 818268
IUPAC Name 5-thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC(=NN2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 194.21
Percent Purity 97%