Learn More
Hamilton™ 50 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Codice prodotto. 17814222
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
22s G
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
Blunt
Cone
Conical Side Port
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Cemented
Luer Tip
Removable
Sample Lock
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17814222
Marca: Hamilton™ CAL80930
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 50 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PTFE
Calibro dell'ago No Needle Included
Diametro (sistema imperiale) interno 0.041 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.03 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago No Needle Included
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1705 LT Syringe
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 50 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago No Needle Included
Stile del punto dell'ago No Needle Included
Tipo di collegamento Luer Tip